Läs mer
Sodium acetate, anhydrous, 99.997% (metals basis)
Produktkod. 11301618
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11301618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Natriumacetat används som buffertmedel med ättiksyra. Det används inom många områden som kosmetika, läkemedel, jordbruk, bronzing och textilindustrin. Det används vid tillverkning av färgämnen, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, som pläteringsmedel, beredning av gelfläckar, konserveringsmedel i livsmedelsproduktion och smakförstärkare i näringsindustrin. Natriumacetat används i studiet av litografi, fotografi. Det används som bas i flera organiska reaktioner i forskningslaboratorier och industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-namn natriumacetat
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Smältpunkt 324°C
Namnnotering anhydrous
pH 7.5 to 9
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Beilstein 3595639
Merck Index 14,8571
Löslighetsinformation Very soluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 82.03
Procent renhet 99.997%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.528
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.