Läs mer
Natriumacetat, vattenfattigt, 99 %
Description
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Natriumacetat används som buffertmedel med ättiksyra. Det används inom många områden som kosmetika, läkemedel, jordbruk, bronzing och textilindustrin. Det används vid tillverkning av färgämnen, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, som pläteringsmedel, beredning av gelfläckar, konserveringsmedel i livsmedelsproduktion och smakförstärkare i näringsindustrin. Natriumacetat används i studiet av litografi, fotografi. Det används som bas i flera organiska reaktioner i forskningslaboratorier och industrier.
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Det är oförenligt med starka oxidationsmedel, halogener och det är fuktkänsligt.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate, Anhydrous |
| Namnnotering | anhydra |
| Smältpunkt | 324 °C |
| Densitet | 1.528 |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Linjär formel | NaOOCCH3 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 3595639 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8571 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.