Läs mer
Natriumacetat, vattenfattigt, 99 %
Produktkod. 11444584
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444584 5000 g 5000g
11434584 250 g 250g
11424584 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13184.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 SEK
    1458.65 SEK / 5000g
    Save 286.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriumacetat används som buffertmedel med ättiksyra. Det används inom många områden som kosmetika, läkemedel, jordbruk, bronzing och textilindustrin. Det används vid tillverkning av färgämnen, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, som pläteringsmedel, beredning av gelfläckar, konserveringsmedel i livsmedelsproduktion och smakförstärkare i näringsindustrin. Natriumacetat används i studiet av litografi, fotografi. Det används som bas i flera organiska reaktioner i forskningslaboratorier och industrier.
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Det är oförenligt med starka oxidationsmedel, halogener och det är fuktkänsligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Namnnotering anhydra
Smältpunkt 324 °C
Densitet 1.528
pH 7,5 till 9
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel NaOOCCH3
Kvantitet 5000 g
Beilstein 3595639
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8571
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Löslig i alkohol.
IUPAC-namn natrium; acetat
Formel vikt 82.03
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.