Läs mer
Natriumacetat, vattenfritt alkohol, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11337267
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337267 1 kg 1kg
11347267 250 g 250g
11357267 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011554.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1028.65 SEK / 1kg
    Save 211.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Natriumacetat används vanligtvis som buffertmedel med ättiksyra. Det används inom många områden som kosmetika, läkemedel, jordbruk, bronzing och textilindustrin. Det används vid tillverkning av färgmaterial, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, beredning av gelfläckar, konserveringsmedel i livsmedelsproduktion och smakförstärkare i näringsindustrin. Natriumacetat används i studier av litografi, fotografi och det är också ett pläteringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-namn natriumacetat
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate, anhydrous
Smältpunkt 324 °C
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99,0 % min.
Beilstein 3595639
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, metanol och hydrazin.
Formel vikt 82.03
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Odör Nästan luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt kristallint pulver
Densitet 1.528
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.