Läs mer
Vattenfri natriumacetat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
- Synonymer: Ättiksyra natriumsalt vattenfritt
- Molekylformel: CH 3 COONa
- Molmassa: 82,03 g/mol
- CAS: 127-09-3
- EIN ECS nr.: 204-823-8
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | >400°C (decomposition) |
| Smältpunkt | 324°C (decomposition) |
| CAS | 127-09-3 |
| pH | 7.0–9.2 (5%, water) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C2H3NaO2 |
| MDL-nummer | MFCD00012459 |
| Flampunkt | >250°C |
| Synonym | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
| InChI-nyckel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
| Visa mer |