Läs mer
Vattenfri natriumacetat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 324°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 7.5 to 9.2 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 82.03g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |