Läs mer
Natriumacetat vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10122350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10122350 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10794761 500 g Pulverburk av plast -
10756111 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10122350 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2080/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00 SEK
    437.33 SEK / 1kg
    Save 76.67 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Natriumacetat vattenfritt, extra rent, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 324 °C
Färg Vitt
pH 7.5 till 9.2
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn natrium; acetat
Formel vikt 82,03 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast