Läs mer
Vattenfritt natriumacetat (vita kristaller eller granulerat pulver), Fisher BioReagents
Beskrivning
Natriumacetat tillsätts till DNA-reaktioner för att underlätta etanolutfällning av DNA:t.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate Anhydrous |
| Smältpunkt | 324 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 7.5 till 9.2 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förlust vid torkning | 1% max. (vid 105 °C) |
| Förpackning | Poly flaska |
| Analysprocentintervall | ≥99.0 % |
| Linjär formel | CH3COONa |
| Visa mer |