Läs mer
Vattenfritt natriumacetat (vita kristaller eller granulerat pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10498913
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10498913
Brand: Fisher BioReagents BP3331
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumacetat tillsätts till DNA-reaktioner för att underlätta etanolutfällning av DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate Anhydrous
Smältpunkt 324°C
Färg Vitt
pH 7.5 to 9.2
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Linjär formel CH3COONa
Merck Index 15, 8709
IUPAC-namn natrium; acetat
Formel vikt 82.03
Procent renhet ≥99.0%
Förlust vid torkning 1% max. (at 105°C)