Läs mer
Natriumacetatbuffertlösning pH 4,5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12910684 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12910684 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 12910684 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 037 1L
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
pH-intervall 4.5
Form Vätska
Kvantitet 1000 ml
Produkttyp Buffert