Läs mer
Natriumacetat, koncentrerad lösning 0,1M, (0,5N), standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Produktkod. 11402914 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 L
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
0.1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11402914 0.1 L Ampull 0.1 L
1 options
Produktkod. 11402914 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7440C/05
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 127-09-3
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 0.1 L
Förpackning Ampull
Molekylformel C2H3NaO2
MDL-nummer MFCD00012459
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-namn natriumacetat
Molekylvikt (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954