Läs mer
Sodium Acetate-d3, TRC
Produktkod. 30428572
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30428572 5 g -
30424477 2.5 g 2.5g
30418890 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30428572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6109735G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39230-37-0
Molekylformel C2 D3 H O2 . C2 D3 O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 148.123
Synonym Acetic-d3 acid, sodium salt (2:1) (9CI), Sodium hydrogen di(acetate-d3), Sodium hydrogen di(acetate-D3), Acetic acid-d3 hemisodium salt
IUPAC-namn sodium;2,2,2-trideuterioacetate;2,2,2-trideuterioacetic acid
LEDER [Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O.[2H]C([2H])([2H])C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate-d3
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1/i2*1D3;
Formel vikt 148.062