Läs mer
Natriumacetat, För HPLC,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15676750 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 15676750
Brand: Honeywell-Fluka 71185250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för HPLC,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-namn natrium; acetat
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Kvantitet 250 g
Linjär formel CH3COONa
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Flampunkt <250°C (>482°F)
Formel vikt 82.03g/mol
Procent renhet ≥99% (NT)
Tändpunkt 1112°F