Läs mer
Natriumacetat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11475432
Brand: MP Biomedicals 02195496.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumacetat vattenfritt, ACS, vitt kristallint pulver
  • Den används som en buffert i buffringsintervallet pH 3,6-5,6.
  • Det används också vid rening och utfällning av nukleinsyror, proteinkristallisation, färgning av geler i proteingelelektrofores, HPLC, betningsfärgning, DNA-mikroarraystudier av E. coli-svar, undersökning av proteinutveckling under omvänd faskromatografi.
  • Det används tillsammans med natriumkarbonat för att öka aktiveringen av frystorkat subtilisin Carlsberg i organiska lösningsmedel.
  • Det används också som substrat för acetokinas. Natriumacetat är natriumsaltet av ättiksyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acetic acid sodium salt, Anhydrous Sodium Acetate
IUPAC-namn natriumacetat
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt >400°C with decomposition (literature)
Smältpunkt 324°C with decomposition (literature)
Färg Vitt
pH 7.0 to 9.2 (5% aq soln)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent ≥99,0 %
Beilstein 3595639
Flampunkt >250°C / >482°F (lit.)
Löslighetsinformation Soluble freely in water; moderately soluble in alcohol.
Kvalitet ACS
Förlust vid torkning ≤1.0% (120°C)
Ångtryck ca. 0 hPa at 20°C(lit.)
Densitet 1.45g/cm3(lit.)