Läs mer
Natriumacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur., vattenfattig, Solstice
Produktkod. 15663810 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
40kg
500g
5kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15663810 1 kg 1kg
15683810 500 g 500g
15693810 5 kg 5kg
15603820 6 x 1 kg Paket med 6
15673810 40 kg 40kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15663810 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 323191KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    431.60 SEK / 1kg
    Save 818.40 SEK
    65% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., vattenfri
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-namn natrium; acetat
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 1 kg
Flampunkt >250 °C (>482 °F)
Tändpunkt 1112 °F
Linjär formel CH3COONa
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Formel vikt 82,03 g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS/puriss. pa