Läs mer
Sodium acetate, ReagentPlus™, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium acetate |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | CH3COONa |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595639 |
| Flampunkt | <250°C (>482°F) |
| IUPAC-namn | sodium;acetate |
| Formel vikt | 82.03g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ReagentPlus |
| Visa mer |