Läs mer
Sodium acetate, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15688120 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
5kg
Produktkod. 15688120
Brand: Honeywell Research Chemicals S8750500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, anhydrous,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate
Kvantitet 500 g
Linjär formel CH3COONa
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Flampunkt <250°C (>482°F)
IUPAC-namn sodium acetate
Formel vikt 82.03g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus
Tändpunkt 1112°F