Läs mer
Natriumacetatlösning EU Pharmacopoeia 0,2N, Fisher Chemical™
Produktkod. 12943314 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12943314 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12943314 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 372 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
CAS 6131-90-4
Förpackning Flaska
Molekylformel C2H9NaO5
Kvantitet 1000 mL
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138