Learn More
Natriumacetattrihydrat, 99 %
Product Code. 11473337
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Unit Size:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11473337 2500 g 2500g
11463337 500 g 500g
11483337 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11473337 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16230.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    973.65 SEK / 2500g
    Save 241.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136,079 g/mol
Natriumacetattrihydrat används i olika tillämpningar. Den används som en buffert med pH-intervall mellan 4,0 och 6,0. Det används också vid rening och utfällning av nukleinsyror och vid proteinkristallisering. Det används som betningsfärgningsmedel, som betningsmedel vid kromgarvning, som neutraliseringsmedel i avfallsströmmar som innehåller svavelsyra i textilindustrin och som fotoresist vid användning av anilinfärgämnen. Det spelar en viktig roll för att fördröja vulkanisering av kloropren vid tillverkning av syntetiskt gummi. Det är en prekursor för att framställa ester från alkylhalogenid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumacetattrihydrat används i olika applikationer. Den används som en buffert med pH-intervall mellan 4,0 och 6,0. Det används också vid rening och utfällning av nukleinsyror och vid proteinkristallisering. Det används som betningsfärgningsmedel, som betningsmedel vid kromgarvning, som neutraliseringsmedel i avfallsströmmar som innehåller svavelsyra i textilindustrin och som fotoresist vid användning av anilinfärgämnen. Det spelar en viktig roll för att fördröja vulkanisering av kloropren vid tillverkning av syntetiskt gummi. Det är en prekursor för att framställa ester från alkylhalogenid.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol.
Anteckningar
-3H{2}O @ 120° . Inkompatibel med starka oxidationsmedel och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
MDL-nummer MFCD00071557
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium acetate trihydrate
Smältpunkt 62 °C till 64 °C
Densitet 1.45
pH 7.5 till 9.0
Odör Luktfritt
Kvantitet 2500 g
Beilstein 3732037
Merck Index 14,8571
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 136,08 (82,03 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.