Läs mer
Natriumacetattrihydrat, ACS, 99,0%–101%
Beschreibung
Inom fotografi, analytiskt laboratorium som buffert och i läkemedel. Natriumacetattrihydrat används i olika applikationer. Den används som en buffert med ett pH-område mellan 4,0 och 6,0. Det används också vid rening och utfällning av nukleinsyror och vid proteinkristallisering. Det används som betningsfärgningsmedel, som betningsmedel vid kromgarvning, som neutraliseringsmedel i avfallsströmmar som innehåller svavelsyra, inom textilindustrin och som fotoresist vid användning av anilinfärgämnen. Det spelar en viktig roll för att fördröja vulkanisering av kloropren vid tillverkning av syntetiskt gummi. Det är en prekursor för att framställa ester från alkylhalogenid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate Trihydrate |
| Smältpunkt | 62 °C till 64 °C |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99,0 % till 100,5 % |
| Densitet | 1.45 |
| Beilstein | 3732037 |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i alkohol. Löslig i vatten och alkohol. |
| Formel vikt | 136,08 (82,03 Vattenfattig) |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.