Läs mer
Natriumacetattrihydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11388474
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388474 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11388474 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO00251000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, inom läkemedelsindustrin, i livsmedelsindustrin (E 262) och i buffertlösningar (för biologi).
  • Synonymer: Ättiksyra natriumsalttrihydrat
  • Molekylformel: CH 3 COONa•3H2O
  • Molmassa: 136,08 g/mol
  • CAS: 6131-90-4
  • EIN ECS nr.: 204-823-8
Specifikationer
Kokpunkt >400 °C (anhyd, dekomposition)
Smältpunkt 58 °C
CAS 6131-90-4
pH 7,5 – 9,2 (5 %, vatten)
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C2H9NaO5
Flampunkt >250 °C (anhyd)
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formel vikt 136,08 g/mol
Procent renhet 99,5 till 101 % (titrering med HClO4)
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Klarat test
Tändpunkt 607 °C
Förlust vid torkning 39,0 – 40,5 % (105 °C)