Läs mer
Natriumacetattrihydrat, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate |
| pH | 7.5-9.2 |
| CAS Max % | 101 |
| Fysisk form | Kristaller och/eller Chunks |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Förpackning | Naturlig polyflaska |
| LEDER | O.O.O.[Na+].CC([O-])=O |
| IUPAC-namn | sodium acetate trihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.08 |
| Procent renhet | 99 till 101 % |
| Visa mer |