missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Acetate Trihydrate for analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur, MilliporeSigma™

Produktkod. 15884780
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15884780 500 g Plastic Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15884780 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1062670500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity reagent suitable for analytical applications and use as an enzyme substrate.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium acetate trihydrate
Smältpunkt 58°C
CAS 6131-90-4
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C2H9NaO5
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;acetate;trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formel vikt 136.08
Procent renhet 99.0 to 101.0%
Kvalitet ACS/ISO/Reagent Ph. Eur.
Tändpunkt 607°C
Förpackning Plastic Bottle
Densitet Bulk Density: 900 kg/m3
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.