Läs mer
Natriumacetattrihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10376390 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10376390 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10376390 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0256.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Uppfyller ACS-specifikationer
Specifikationer
Kokpunkt 120 °C till 123 °C (1013 hPa)
Smältpunkt 58 °C
CAS 6131-90-4
pH 7,5 till 9,2 (5 % lösning vid 25 °C)
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99,0 till 101,0 %
Molekylformel C2H9NaO5
MDL-nummer MFCD00071557
Synonym Acetic acid sodium salt trihydrate
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
IUPAC-namn natriumacetattrihydrat
Molekylvikt (g/mol) 136.08
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Densitet 1,4 g/cm³ (20 °C)