Läs mer
Natriumacetattrihydrat, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10589020 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10589020 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10589020 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0517.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Laboratoriereagens
Specifikationer
CAS 6131-90-4
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C2H9NaO5
Synonym Acetic acid sodium salt trihydrate
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
IUPAC-namn natriumacetattrihydrat
Molekylvikt (g/mol) 136.08