Läs mer
Natriumacetattrihydrat, certifierad AR för analys, kristall, Fisher Chemical™
Produktkod. 10376000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 10376000
Brand: Fisher Chemical S/2040/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136.079 g/mol
Natriumacetattrihydrat, certifierad AR för analys, Crystal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
MDL-nummer 71557
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 58°C
Färg Vitt
pH 8 to 9.5
Förpackning Plastfat
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 136.08g/mol
Fysisk form Fast