Läs mer
Natriumacetattrihydrat, certifierad AR för analys, kristall, Fisher Chemical
Produktkod. 10794571 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10794571 1 kg Pulverburk av plast 1kg
1 options
Produktkod. 10794571 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2040/60
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 6131-90-4
Smältpunkt 58 °C
Färg Vitt
pH 8 till 9,5
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel C2H9NaO5
MDL-nummer 71557
Kvantitet 1 kg
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formel vikt 136,08 g/mol
Fysisk form Fast