Läs mer
Natriumacetat, Trihydrat, Kristall, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15578124 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578124 500 g Poly flaska 500g
15588124 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15578124 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 346101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Identificadores de productos químicos
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate
Namnnotering Trihydrat
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Formel vikt 136.08
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.45kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.