Läs mer
Natriumacetat, Trihydrat, Kristall, USP - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15598124 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15598124 500 g Poly flaska 500g
15508134 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15598124 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 346201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-04-2027
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate
Namnnotering Trihydrat
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Formel vikt 136.08
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.45kg