Läs mer
Natriumacetat, Trihydrat, Kristall, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
- För vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate |
| Namnnotering | Trihydrat |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 5 kg |
| Formel vikt | 136.08 |
| Procent renhet | 99.9% |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |
| Förpackning | Poly Pail |
| Densitet | 1L = 1.45kg |