Läs mer
Sodium Acetate Trihydrate, Extra Pure, SLR, Crystal, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Beskrivning
C2H9NaO5, CAS Number-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusin, sodium acetate tn, sodium acetate usan:jan, tutofusin, sodium acetate usp:jan, natrium acetate-3-wasser, acetic acid, sodium salt, trihydrate, sodium acetate trihydrate, 5kg, CHEBI:32138, White, 136.08g/mol
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 58°C |
| Färg | White |
| pH | 8 to 9.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 136.08g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |