Läs mer
Natriumacetattrihydrat, för HPLC, certifierad, Fisher Chemical
Produktkod. 10733704 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733704 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10733704 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2046/60
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 58 °C
CAS 6131-90-4
Färg Vitt
pH 8 till 9,5
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel C2H9NaO5
MDL-nummer 71557
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formel vikt 136,08 g/mol