Läs mer
Natriumacetattrihydrat (HPLC), Fisher Chemical
Produktkod. 10122400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10122400 250 g Pulverburk av plast 250g
1 options
Produktkod. 10122400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2046/50
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 58 °C
Färg Vitt
pH 8 till 9,5
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Förpackning Pulverburk av plast
MDL-nummer 71557
Formel vikt 136,08 g/mol