Läs mer
Natriumacetattrihydrat, för HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280941 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30280941 1 kg
1 options
Produktkod. 30280941 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T020461000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    1157.30 SEK / 1kg
    Save 77.70 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Fysisk form Pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 1 kg
Molekylvikt (g/mol) 136.08 g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet HPLC
Förpackning Plastkruka