Läs mer
Natriumacetattrihydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11490166 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
6kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490166 500 g 500g
11430286 1 kg 1kg
11495735 6 x 1 kg 6kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490166 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02300184.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    595.90 SEK / 500g
    Save 30.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
  • Till 800-900 ml avjoniserat vatten tillsätt: 8,20 g natriumacetat och blanda
  • Justera till pH 5,2 med 1,0 M NaOH
  • QS till 1 L med avjoniserat vatten
  • Blanda
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
MDL-nummer MFCD00071557
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SODIUM ACETATE TRIHYDRATE
Smältpunkt 56 °C till 64 °C (litteratur)
Färg Vitt
Kokpunkt 123 °C (-3H)
Linjär formel CH3COONa . 3H2O
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (20 g plus 150 ml). (Bokstavligen)
Formel vikt 136.08
Kvalitet HPLC
Fysisk form Kristallint pulver