Läs mer
Natriumacetattrihydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0% (beräkning till det torkade ämnet), ≤0,00002% Al, Solstice
Produktkod. 15632720 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
5kg
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15632720 25 kg 25kg
15612720 1 kg 1kg
15622720 2.5 kg 2.5kg
15642720 5 kg 5kg
15652720 6 x 1 kg Paket med 6
15662720 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15632720 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2502225KG
 Begränsad artikel
I lager
Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99,0-101,0 % (beräkning till det torkade ämnet), ≤0,00002 % Al
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
MDL-nummer MFCD00071557
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium acetate trihydrate
Namnnotering Puriss., uppfyller analytisk specifikation för BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (beräkning till det torkade ämnet), ≤0,00002% Al
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 99,0 till 101,0%
Linjär formel CH3COONa · 3H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formel vikt 136.08
Procent renhet 99,0 till 101,0 % (kalk till det torkade ämnet)
Kvalitet puriss.
Tändpunkt 1112 °F
Förpackning Papper/polypåse
Densitet 1.45 g/cm3