Läs mer
Natriumacetattrihydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0% (beräkning till det torkade ämnet), ≤0,00002% Al, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Description
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate Trihydrate |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen från Ph.Eur.BP, USP, FCC |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | CH3COONa · 3H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Formel vikt | 136,08 g/mol |
| Procent renhet | 99 till 101 % (kalkyl till det torkade ämnet) |
| Kvalitet | puriss. |
| Show More |