Läs mer
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Produktkod. 15613810
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
50kg
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15613810 500 g 500g
15693800 1 kg 1kg
15603810 2.5 kg 2.5kg
15653810 6 x 500 g Paket med 6
15633810 6 x 1 kg Paket med 6
15643810 6 x 2.5 kg Paket med 6
15623810 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15613810 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 32318500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 SEK
    480.48 SEK / 500g
    Save 44.52 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2H9NaO5
Molekylvikt (g/mol) 136.079
InChI-nyckel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-namn natrium;acetat;trihydrat
LEDER CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate Trihydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 500 g
Linjär formel CH3COONa · 3H2O
MDL-nummer MFCD00071557
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formel vikt 136,08 g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Tändpunkt 1112 °F
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Sodium acetate trihydrate