Läs mer
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acetate Trihydrate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | CH3COONa · 3H2O |
| MDL-nummer | MFCD00071557 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Formel vikt | 136,08 g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Visa mer |