Läs mer
Natriumacetattrihydrat, TRC
Produktkod. 30425733
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30425733 25 g
1 options
Produktkod. 30425733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS96012325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Molekylformel C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O
Kvantitet 25 g
Synonym Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
LEDER O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; acetat; trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 136.08
Formel vikt 136.0348