Läs mer
Sodium Acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Acrylate |
| CAS | 7446-81-3 |
| Molekylformel | C3 H3 O2 . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid','sodium salt (1:1) (ACI), 2-Propenoic acid','sodium salt (9CI), Acrylic acid','sodium salt (6CI','7CI','8CI), CI 05K, Flexisperse 450N, Longhai 1240, Sodium 2-propenoate, Sodium acrylate, Webac 240A1 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)C=C |
| IUPAC-namn | sodium;prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.044 |
| Formel vikt | 94.003 |