Läs mer
Natriumalendronat, Mikromol™
Produktkod. 17920586
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17920586 100 mg
1 options
Produktkod. 17920586 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1296.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumalendronat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Analyt- eller komponentnamn Sodium alendronate trihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H12 N O7 P2 . Na . 3 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sodium Alendronate Trihydrate
InChI formel InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
LEDER O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC-namn natrium; (4-amino-1-hydroxy-1-fosfonobutyl)-hydroxyfosfinat; trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 325.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 325,0304 g/mol