Läs mer
Natriumalginat, MP Biomedicals
Produktkod. 11412856 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412856 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11412856 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521829580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.00 SEK
    560.85 SEK / 100g
    Save 28.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Alginate
CAS 9005-38-3
Fysisk form Pulver
Molekylformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Kvantitet 100 g