Läs mer
Natriumalginat, tekniskt, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10468800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10468800 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 10468800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2160/53
 Begränsad artikel
I lager
500g, pulverburk av plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 300 °C
CAS 9005-38-3
Färg Gult
pH 5,5 till 7,5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL-nummer 81310
Förpackning Pulverburk av plast