Läs mer
Natriumalfa-kloraacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium alpha-Chloroacetate |
| CAS | 3926-62-3 |
| Molekylformel | C2H2ClNaO2 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | natrium; 2-kloroacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.48 |
| Formel vikt | 115.9641 |