Specifikationer
| Smältpunkt | 1650°C |
| CAS | 1302-42-7 |
| Färg | White |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | 85355 |
| Formel vikt | 81.97g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |