Läs mer
Sodium aluminum oxide, tech.
Produktkod. 11313637
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313637 100 g 100g
11323637 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035453.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1302-42-7 | Al2O3·Na2O
Natriumaluminiumoxid används vid isomerisering av alken och isomerisering av aminer. Det används också vid vattenbehandling som ett komplement och som koaguleringsmedel för flockning. Det är involverat i avlägsnandet av kiseldioxid och fosfater från avloppsvatten. Det används för att påskynda betongens stelning. Den finner tillämpning inom pappersindustrin och produktion av brandtegel. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av zeoliter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1302-42-7
Molekylformel Al2O3·Na2O
MDL-nummer MFCD00801010
Synonym Sodium aluminate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium aluminum oxide
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in alcohol,soluble in waterInsoluble in alcohol. Soluble in water.
Formel vikt 163.94
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Densitet 1.52
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium aluminum oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.