Läs mer
Sodium amide, 95%, pure
Produktkod. 10654892 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10654892 500 g Glasflaska 500g
10286250 100 g Glasflaska 100g
11964391 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10654892 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197055000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-92-5
InChI-nyckel ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
IUPAC-namn natrium;azanid
LEDER [NH2-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 400°C
Kemiskt namn eller material Sodium amide
Smältpunkt 210°C
Färg Grå-vit till vit
Fysisk form Powder, Irregular Flakes or Granules
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel H2NNa
Linjär formel NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Merck Index 15,8714
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Molekylvikt (g/mol) 39
Formel vikt 39
Procent renhet 95%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.