Läs mer
Sodium amide, 99%, extra pure
Produktkod. 10607101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10607101 25 g Glasflaska 25g
10498862 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10607101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 339240250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-92-5
Molekylformel H2NNa
Molekylvikt (g/mol) 39
MDL-nummer MFCD00011117
InChI-nyckel ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
IUPAC-namn natrium;azanid
LEDER [NH2-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 400.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium amide
Smältpunkt 210.0°C
Namnnotering 99%
Färg Grå-vit till vit
Fysisk form Powder, Irregular Flakes or Granules
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Merck Index 15, 8714
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Formel vikt 39
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium amide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.