Läs mer
Natriumaminosalicylat dihydrat, LoGiCal
Produktkod. 30459895
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459895 10 mg
1 options
Produktkod. 30459895 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1645.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Analyt- eller komponentnamn Sodium aminosalicylate dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 N O3 . Na . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sodium aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, Salicylic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate, Monosodium p-aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, Sodium p-aminosalicylate dihydrate, p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Mesalazine Impurity E as Sodium Salt Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.O.[Na+].Nc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1
IUPAC-namn natrium; 4-amino-2-hydroxybenzoat; dihydrat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 211.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 211,0457 g/mol